Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Mikrobiell Detektion Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix är optimerad för snabb mikrobiell upptäckt på låg nivå även i närvaro av PCR-hämmare. Alla lots är funktionstestade för att säkerställa parti-till-lot-reproducerbarhet för Ct och dynamisk intervallkonsistens över en mängd olika analyser. Detta reagens för allmänna ändamål, märkt 'For Laboratory Use', är tillverkat i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer principerna för gällande god tillverkningssed (cGMP).
Fördelarna med TaqPath BactoPure Mikrobiell Detektion Master Mix
•Konsekvent lågnivådetektion av bakteriellt, svamp-, däggdjurs- och viralt DNA, såväl som antibiotikaresistensmarkörer
•Tolerant mot PCR-hämmare som vanligtvis finns i biofarmaceutiska, molekylära diagnostiska och forskningsapplikationer från både renade prover och rålysat
•Brett linjärt dynamiskt område* (upp till 8 loggar) som möjliggör noggrann detektering med både låg- och hög-DNA-koncentrationsprov
•Optimerad för multiplexering —tillgänglig i två formuleringar som möjliggör detektering av ett till fyra mål per reaktion
•72 pre-PCR bänkstabilitet av förmonterade** reaktioner, aktiverade av vår egenutvecklade hot-start-mekanism
•Efterlevnadspaket som innehåller de mest efterfrågade dokumenten,
tillgängliga nedan Två formuleringar
Mastermixen finns i två formuleringar:
• TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix som innehåller ROX färgämne som passiv referens rekommenderas för singleplex (1 sond) och upp till triplex (3 prober) reaktioner
• TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix (nr ROX ), som inte innehåller en passiv referens, rekommenderas för användning med analyser som använder JUN (eller liknande utelämnande våglängd) färgämne eller för multiplexering av högre ordning (> 3 mål)
Konsekvent detektering på låg nivå
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix har optimerats för mycket reproducerbar, lågnivådetektion från en mängd olika prover. Medan andra kommersiellt tillgängliga blandningar innehåller DNA-bakgrund, vilket kan leda till tvetydiga resultat (bilden nedan), kan varje parti av TaqPath BactoPure mastermixen testas på en panel av analyser för att intyga att den är praktiskt taget fri från sådan bakgrund innan den släpps. Detta möjliggör TaqPath BactoPure mastermix för att tillförlitligt detektera och kvantifiera lågkoncentrationsprover, vilket framgår av figuren nedan. I en figur nedan visas också de konsekventa Cq-resultaten som erhållits från tre unika lots över flera analyser, för att maximera förtroendet för dina resultat och framhäva TaqPath BactoPure ’mastermixens exceptionella lot-to-lot-konsistens.
Tolerant mot PCR-hämmare
Den unika proprietära TaqPath BactoPure mastermix-formulering tillåter robust prestanda även i närvaro av substanser som kan hämma PCR (figur nedan), vilket resulterar i effektiv malldetektion från både renat DNA och rålysat som illustreras i figuren nedan.
Brett linjärt dynamiskt område
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix har validerats för att ge ett brett linjärt dynamiskt område* (upp till 8 loggar), vilket möjliggör noggrann detektering med prover med både låg- och hög-DNA-koncentration. Formuleringen kan köras i antingen snabba eller vanliga cykelförhållanden på en mängd olika qPCR-plattformar. Figuren nedan visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 8-log-inmatningsintervall med en panbakteriell analys.
Optimerad för multiplexering
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix har validerats för multiplexering av upp till fyra mål i en reaktion, vilket gör att ytterligare analyser och/eller kontroller kan köras samtidigt för ökad effektivitet. Figuren nedan illustrerar denna multiplexeringsförmåga genom att jämföra prestanda mellan singleplex- och multiplexreaktioner.
Allmänt reagens märkt 'For Laboratory Use' och tillverkat under cGMP
TaqPath masterblandningar är märkta reagenser för allmänna ändamål‘ För laboratoriebruk’ och tillverkas i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principerna.
Compliance-paket
I ett försök att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov har följande ofta efterfrågade dokument gjorts tillgängliga nedan.
•Kvalitetsutlåtande avseende nuvarande god tillverkningssed (cGMP) av TaqPath master mixar
• Detaljerat partispecifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i Dokument& Nedladdningssektionen)
• Produktstabilitetsförklaring
• Support för leverantörsutvärdering
-- Genomförd självutvärdering
-- ISO-certifikat per tillverkningsplats
• Kontakta LSGChemicalCompliance@thermofisher.com för EU Reach-efterlevnadsrelaterade förfrågningar
• BSE/TSE-uttalande
• Ändringskontroll och anmälningsregistrering
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du ’letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
*Dynamiskt omfång är en funktion av analysen och mallkoncentrationen i provet, såväl som formuleringen av mastermixen; individuella resultat kan därför variera.
** Pre-PCR-stabilitet påverkas inte bara av mastermixen utan också av målet som analyseras. För maximalt förtroende bör stabilitetsprofiler för specifika mål bekräftas.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 2X TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix som inkluderar: • Varmstart AmpliTaq Snabbt DNA-polymeras • Värmelabilt uracil-DNA-glykosylas (UNG) • dNTP (med dUTP) • ROX färgämne (passiv referens) • Optimerad buffert Förvara vid °2 C till °8 C i mörker. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio12k Flex Dx, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Pro Dx, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, 7500 Fast Dx System, StepOne™ System |
| Multiplexförmåga | Up to 3-plex |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqPath™ |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Känslighet | Down to 1 copy |
| Visa mer |
För laboratorieanvändning