Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Mikrobiell Detektion Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix är optimerad för snabb lågnivådetektion av mikrobiella mikrobiella produkter även i närvaro av PCR-hämmare. Alla partier är funktionellt testade för att säkerställa reproducerbarhet från parti till parti för CT och dynamiskt omfångskonsistens över en mängd olika analyser. Detta allmänna reagens, märkt 'För laboratoriebruk', tillverkas i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer principerna för nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP).
Fördelar med TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix
- Konsekvent lågnivådetektion av bakteriellt, svamp-, däggdjurs- och virus-DNA samt markörer för antibiotikaresistens
- Tolerant mot PCR-hämmare som vanligtvis finns i biofarmaceutika, molekylär diagnostik och forskningsapplikationer från både renade prover och råa lysater
- Brett linjärt dynamiskt omfängd* (upp till 8 logaritmar) möjliggör noggrann detektion med både låg- och hög-DNA-koncentrationspraller
- Optimerad för multiplexering—finns tillgänglig i två formuleringar som möjliggör detektering av en till fyra mål per reaktion
- 72 pre-PCR-bänkstabilitet för förmonterade* * reaktioner, möjliggjord av vår proprietära hotstartmekanism
- Efterlevnadspaket som innehåller de mest frekvent efterfrågade dokumenten, tillgängligt nedan
Två formuleringar
Mastermixen finns i två formuleringar:
- TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix som innehåller ROX färgämne som passiv referens rekommenderas för singleplex (1 prob) och upp till triplex (3 prober) reaktioner
- TaqPath Bactopure Microbial Detection Master Mix (Nej ROX), som inte innehåller en passiv referens, rekommenderas för användning med analyser som JUN använder (eller liknande utelämnande våglängds) färgämne eller för högreparerad multiplexering (>3 mål)
Konsekvent lågnivådetektion
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix har optimerats för mycket reproducerbar, lågnivådetektion från en mängd olika prover. Medan andra kommersiellt tillgängliga blandningar innehåller DNA-bakgrund, vilket kan leda till tvetydiga resultat (figur nedan), testas varje batch av TaqPath BactoPure masterblandning på en panel av tester för att intyga att den i princip är fri från sådan bakgrund innan den släpps. Detta gör det möjligt TaqPath BactoPure för masterblandningen att pålitligt upptäcka och kvantifiera prover med låg koncentration, vilket framgår av figuren nedan. I en figur nedan visas också de konsekventa Cq-resultat som erhållits från tre unika satser över flera analyser, för att maximera förtroendet för dina resultat och lyfta fram TaqPath BactoPure mastermixens exceptionella lot-till-lot-konsistens.
Tolerant mot PCR-hämmare
Den unika proprietära TaqPath BactoPure masterblandningsformuleringen möjliggör robust prestanda även i närvaro av ämnen som kan hämma PCR (figur nedan), vilket resulterar i effektiv malldetektion från både renat DNA och rå lysat som illustreras i figuren nedan.
Brett linjärt dynamiskt omfängd
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix har validerats för att ge ett brett linjärt dynamiskt omfång* (upp till 8 logaritmar), vilket möjliggör noggrann detektion med både prover med låg och hög DNA-koncentration. Formuleringen kan köras under antingen snabba eller standardcykliska förhållanden på en mängd olika qPCR-plattformar. Figuren nedan visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 8-logars inmatningsområde med en panbakteriell analys.
Optimerad för multiplexering
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix har validerats för att multiplexera upp till fyra mål i en och samma reaktion, vilket möjliggör att ytterligare tester och/eller kontroller kan köras samtidigt för ökad effektivitet. Figuren nedan illustrerar denna multiplexeringsförmåga genom att jämföra prestanda mellan singleplex- och multiplexreaktioner.
Allmänt reagens märkt 'För laboratoriebruk' och tillverkat under cGMP
TaqPath Masterblandningar är allmänna reagenser märkta 'För laboratoriebruk' och tillverkade i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principer.
Efterlevnadspaket
För att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov har följande ofta efterfrågade dokument gjorts tillgängliga nedan.
- Kvalitetsuttalande relaterat till nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP) för TaqPath mastermixar
- Detaljerat lot-specifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i avsnittet Dokumentnedladdningar &)
- Produktstabilitetsuttalande
- Leverantörsutvärderingsstöd
- Genomförd självbedömning
- ISO certifikat per tillverkningsplats
- För frågor om EU Reach-efterlevnad, kontakta LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
- BSE/TSE-uttalande
- Förändringskontroll och registrering av notifikation
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
* Dynamiskt omfång är en funktion av analys- och mallkoncentrationen i provet, samt sammansättningen av masterblandningen; därför kan individuella resultat variera.
* * Pre-PCR-stabiliteten påverkas inte bara av mastermixen, utan också av målet som analyseras. För maximal säkerhet bör stabilitetsprofiler för specifika mål bekräftas.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 2X TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix som inkluderar: • Hot-start AmpliTaq Fast DNA Polymeras • Värme-labilt uracil-DNA glykosylas (UNG) • dNTPs (med dUTP) • ROX färgämne (passiv referens) • Optimerad buffertlagring vid 2 °C till 8 °C i mörkret. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio12k Flex Dx, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Pro Dx, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, 7500 Fast Dx System, StepOne™ System |
| Multiplexförmåga | Upp till 3-plex |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqPath |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Känslighet | Ner till 1 exemplar |
| Visa mer |
För laboratorieanvändning