Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, nr ROX™
Produktkod. 30054687 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Volym:
0.5 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Förpackningsstorlek
30054687 0.5 mL 0.5ml
30054767 5 mL -
30054628 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30054687 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A58669
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix är en bänkstabil mastermix med ett rör optimerad för snabb, känslig och reproducerbar detektion av virala och bakteriella patogener även i närvaro av PCR-hämmare.
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix är en bänkstabil, enkelrörs mastermix optimerad för snabb, känslig och reproducerbar upptäckt av virala och bakteriella patogener även i närvaro av PCR-hämmare. Denna automationsvänliga mastermix är idealisk för testning och utveckling av högkapacitets molekylär diagnostik, samt för genuttrycksanalys för högkapacitetsscreening av biologiska läkemedel. Den 4X-koncentrerade formuleringen kan multiplexa sex mål i en enda brunn och har intuitiv användarhantering.
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix finns i två formuleringar:
  • Med ROX färgämne som passiv referens (Cat. Nr. A58666) — rekommenderas för multiplexanalyser med upp till fem mål i en enda brunn*
  • Utan ROX färgämne som passiv referens—rekommenderas det för multiplexanalyser med upp till sex mål i en och samma brunn
*Rekommenderas inte för användning med analys som JUN använder (eller liknande emissionsvåglängds) färgämne.
Fördelar med TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix
  • Möjliggör arbetsflödesautomatisering med bänkstabilitet för fullt monterade reaktioner under en hel arbetsdag
  • Optimera din analys för högordningsmultiplexering av upp till sex mål i en enda reaktion
  • Förbättra hantering, stabilitet under användning och fryst-tö-förhållanden
  • Öka förtroendet för att upptäcka både RNA- och DNA-mål i prover som innehåller utmanande PCR-hämmare
  • Underlätta reproducerbara resultat med konsekvent lot-to-lot-prestanda
Automatisering av stödarbetsflöden
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix möjliggör en hel arbetsdag (över åtta timmar) av stabilitet i helt sammansatta reaktioner (mastermix, prov och analys), vilket möjliggör användning av vätskehantering och annan automationsutrustning. Denna snabbcyklande masterblandning kan användas effektivt för både RNA- och DNA-detektion av bakteriella, virala och svampmål. Figuren nedan visar konsekvent känslighet med en multiplexanalys testad vid 0 och 8 timmar jämfört med andra tillverkare.
Optimerad för högordningsmultiplexering
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix har validerats med multiplexanalyser med upp till sex mål i en enda brunn med No-formuleringen ROX och upp till fem mål i en enda brunn med formuleringen ROX . Den möjliggör noggrann detektion av både prover med låg och hög RNA- och DNA-koncentration samt ger ett brett dynamiskt omfång. Figuren nedan visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 8-logs inmatningsområde i en 5-plex analys.
Förbättrad hantering
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix har formulerats för att förbättra hanteringen under användning, inklusive lägre viskositet för att möjliggöra mer effektiv pipettering, även med automatiserade vätskehanteringsplattformar. Huvudblandningen är stabil vid rumstemperatur (24 °C) i upp till en vecka och kan förvaras i kylförvaring (4 °C) i upp till en månad efter första användningen. Den kan användas tryggt genom åtta frys-ti-cykler utan förlust av prestanda. Den nya formuleringen hjälper till att säkerställa att mastermixen kan anpassas till en mängd olika arbetsflödesscenarier. Figuren nedan visar en konsekvent prestanda för reagenser som lagrats under en vecka vid 24 °C.
Öka självförtroendet
Den unika proprietära TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR-formuleringen möjliggör robust prestanda även i närvaro av ämnen som kan hämma PCR, vilket resulterar i effektiv malldetektion från både renat RNA och DNA, inklusive utmanande kliniska provmatriser som VTM, avföring, blod och urin. Figuren nedan visar prestanda med vanliga PCR-hämmare jämfört med mastermixar från andra tillverkare.
Underlätta reproducerbarhet
Detta allmänna reagens (GPR), märkt 'För laboratoriebruk', tillverkas i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer principerna för nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP). Alla partier av TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix är funktionellt testade för att säkerställa lot-to-lot reproducerbarhet för CT och dynamiskt omfångskonsistens över en mängd olika assays. Figuren nedan visar konsekvent prestanda för tre batcher av mastermix.
Efterlevnadspaket
För att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov finns följande ofta efterfrågade dokument tillgängliga nedan.
  • Kvalitetsuttalande relaterat till nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP) för TaqPath mastermixar
  • Detaljerat Lot-specifikt Analyscertifikat (COA) (se nedan i avsnittet Dokument & Nedladdningar)
  • Leverantörsutvärderingsstöd
    • Genomförd självbedömning
    • ISO certifikat per tillverkningsplats
  • För frågor om EU Reach-efterlevnad, kontakta LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • Ändringskontroll och registrering av aviseringar
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du letar efter? Teknisk support finns tillgänglig för att hjälpa till.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid –15 till –25 °C.
Förvara i rumstemperatur (24 °C) i en vecka efter första användning och 4 °C i en månad efter första användningen.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Enkelrör
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymeras med varmstart
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) QuantStudio 5 DX realtids-PCR-system, QuantStudio 5 realtids-PCR-system, QuantStudio 7 Pro DX realtids-PCR-system, QuantStudio 7 Pro realtids-PCR-system, PRO-system, Roche LightCycler Bio-Rad CFX Opus 96 realtids-PCR-system
Multiplexförmåga Upp till 6-plex
Passiv referensfärg Hold (Håll)
Produktlinje TaqPath
Kvantitet 0.5 mL
Frakt skick Torr is
Målspecificitet Endast RNA, både RNA och DNA
För användning med (applikation) Mikrobiell detektion, Genuttryck, DNA-kvantifiering, Närvaro/frånvaro
Termostabilitet 8 timmar, Sammansatt Reaktion
Hot Start Antikroppsbaserad
Antal reaktioner 100 x 20μ L Reaktioner
Volym 0.5 mL
Inkluderar dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) Hög