Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, nr ROX™
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix is a benchtop-stable, single-tube master mix optimized for rapid, sensitive, and reproducible detection of viral and bacterial pathogens even in the presence of PCR inhibitors. This automation-friendly master mix is ideally suited for testing and developing high-throughput molecular diagnostics, as well as for gene expression analysis for high-throughput biologics screening. The 4X concentrated formulation can multiplex six targets in a single well and has intuitive user handling.
Applied Biosystems TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix är en bänkstabil mastermix med ett rör optimerad för snabb, känslig och reproducerbar detektion av virala och bakteriella patogener även i närvaro av PCR-hämmare. Denna automationsvänliga mastermix är idealisk för testning och utveckling av molekylär diagnostik med hög genomströmning, såväl som för analys av genuttryck för screening av biologiska läkemedel med hög genomströmning. Den 4X koncentrerade formuleringen kan multiplexera sex mål i en enda brunn och har förbättrad användarhantering jämfört med andra formuleringar på marknaden.
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix finns i två formuleringar:
•Med ROX färgämne som en passiv —referens som rekommenderas för multiplexanalyser med upp till fem mål i en enda brunn*
•Utan ROX färgämne som passiv referens —rekommenderas för multiplexanalyser med upp till sex mål i en enda brunn
* Rekommenderas inte för användning med analysanvändning JUN (eller liknande emissionsvåglängd) färgämne.
Fördelarna med TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix
• Automatisera ditt arbetsflöde med bänkstabilitet av färdigmonterade reaktioner
• Optimera din analys för multiplexering av hög ordning av upp till sex mål i en enda reaktion
• Förbättra hantering, stabilitet under användning och frys-upptining
• Öka förtroendet för att detektera både RNA- och DNA-mål i prover som innehåller utmanande PCR-hämmare
• Säkerställ reproducerbara resultat med konsekvent lot-till-lot-prestanda
Automatisera ditt arbetsflöde
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix ger en hel arbetsdag (över åtta timmar) av stabilitet av fullständigt sammansatta reaktioner (mastermix, prov och analys), vilket hjälper till att möjliggöra användningen av vätskehantering och annan automationsutrustning. Denna snabbcyklande mastermix kan användas effektivt för både RNA- och DNA-detektion av bakterie-, virus- och svampmål. Figuren nedan visar konsekvent känslighet med en multiplexanalys testad vid 0 och 8 timmar jämfört med andra tillverkare.
Optimerad för multiplexing av hög ordning
TaqPat DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix har validerats med multiplexanalyser med upp till sex mål i en enda brunn med No ROX formulering och upp till fem mål i en enda brunn med ROX formulering. Den möjliggör noggrann detektering av både låga och höga RNA- och DNA-koncentrationsprover och ger ett brett dynamiskt omfång. Figuren nedan visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 8-log-inmatningsintervall i en 5-plex-analys.
Förbättrad hantering
TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix har formulerats för att förbättra hanteringen under användning, inklusive en lägre viskositet för att möjliggöra mer effektiv pipettering, inklusive med automatiserade vätskehanteringsplattformar. Mastermixen är stabil vid rumstemperatur (24 C) °i upp till 24 timmar och kan förvaras i kyl (4 C) °i upp till en månad efter första användningen. Den kan användas säkert genom åtta frys-upptiningscykler utan att prestanda försämras. Den nya formuleringen hjälper till att säkerställa att mastermixen kan anpassas till en mängd olika unika arbetsflödesscenarier. Figuren nedan visar konsekvent prestanda för reagens som lagrats i en vecka vid 24 °C.
Öka självförtroendet
Den unika proprietära TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR-formulering tillåter robust prestanda även i närvaro av substanser som kan hämma PCR, vilket resulterar i effektiv malldetektion från både renat RNA och DNA, inklusive utmanande kliniska provmatriser som VTM, avföring, blod och urin. Figuren nedan visar prestanda med vanliga PCR-hämmare jämfört med mastermixar från andra tillverkare.
Säkerställ reproducerbarhet
Detta generella reagens (GPR), märkt 'For Laboratory Use', är tillverkat i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer principerna för gällande god tillverkningssed (cGMP). Alla massor av TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix är funktionstestade för att säkerställa lot-to-lot-reproducerbarhet för Ct och dynamiskt områdeskonsistens över en mängd olika analyser. Figuren nedan visar konsekvent prestanda för tre lots av mastermix.
Compliance-paket
I ett försök att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov, görs följande ofta efterfrågade dokument tillgängliga nedan.
•Kvalitetsutlåtande avseende nuvarande god tillverkningssed (cGMP) av TaqPath master mixar
• Detaljerat partispecifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i dokument& Nedladdningssektionen)
• Support för leverantörsutvärdering
--Gjord självutvärdering
--ISO-certifikat per tillverkningsplats
• Kontakta LSGChemicalCompliance@thermofisher.com för EU Reach-efterlevnadsrelaterade förfrågningar
• Ändringskontroll och aviseringsregistrering
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du ’letar efter? Teknisk support finns tillgänglig för att hjälpa dig.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 15 till– °25 C. Förvaras i rumstemperatur (24°C) i 1 vecka efter första användning och 4°C i 1 månad efter första användning. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Enkelrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Intermediär |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymeras med varmstart |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Multiplexförmåga | Up to 6-plex |
| Passiv referensfärg | None |
| Visa mer |