Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Multiplex Master Mix
Produktkod. 15950311 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15950311 1 x 10 mL Varje
15950293 1 x 1 mL Varje
15803265 2 x 10 mL Paket med 2
15960293 1 x 50 mL Varje
17173069 2 x 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15950311 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A30869
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix är avsedd för högre multiplexering (upp till fyra mål) i genotypning med hög genomströmning och protokoll för variation av kopietal som kräver kompromisslös tillförlitlighet och noggrannhet, även i närvaro av hämmare som vanligtvis finns i kliniska prover.
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix är för högre multiplexering (upp till fyra mål) i högkapacitetsgenotypning och kopinummervariationsprotokoll som kräver kompromisslös tillförlitlighet och noggrannhet, även i närvaro av inhibitorer som ofta finns i kliniska prover. Den är utformad för att leverera känsliga och tillförlitliga resultat från genomiska DNA-mål på ett brett spektrum av qPCR-instrumentplattformar. TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix tillverkas enligt ett starkt ISO13485 kvalitetsledningssystem och är utformat för att leverera konsekvent produktprestanda parti efter parti.
Två TaqPath ProAmp Master Mix-formuleringar för olika genomströmningsbehov
  • TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. Nej. A30871) — inkluderar ROX passiv referensfärg för lägre multiplexering av upp till tre mål
  • TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix—inkluderar MUSTANG PURPLE passiv referensfärg för högre multiplexering av upp till fyra mål
Fördelar med TaqPath ProAmp Master Mix
  • Exceptionell datakvalitet—, hög specificitet, dynamiskt omfång* och reproducerbarhet för genotypning och bestämning av kopinummer, även i närvaro av inhibitorer
  • Tolerans hos hämmare som är vanliga i prover framtagna från mänskliga eller animaliska källor (buccal swabs, blod och kortstansare)
  • 72-timmars pre-PCR-stabilitet på bänken för automatiserade arbetsflöden, möjliggjord av vår egenutvecklade Dual-Lock Taq DNA-hotspot-mekanism
  • Multiplexbredd—två formuleringar som möjliggör detektering av en till fyra mål per reaktion
  • Utmärkt tillverkningskonsistens—tillverkad i en ISO 13485-certifierad anläggning
  • Efterlevnadspaket som innehåller de mest efterfrågade efterlevnadsdokumenten, finns nedan
Högnoggrann genotypning med renade eller grova lysatprovindata
Korrekt genotypning är viktig när ett begränsat urval finns tillgängligt eller när PCR-hämmare är oundvikliga, såsom vid kliniska diagnostiska tester. TaqPath ProAmp Master Mix har optimerats för att ge exakta och reproducerbara resultat, även i lågvolymsreaktioner som förbereds med renade eller råa lysatprov. Figuren nedan visar en jämförelse av genotypningsnoggrannhet jämfört med konkurrerande blandningar för samma uppsättning TaqMan genotypningsanalyser med rå lysat från blodprover. TaqPath ProAmp Master Mix har optimerats för att ge högspecificitet allelisk diskriminering, vilket demonstreras av utmärkt klusterseparation i genotypningsdiagram, oavsett om provet är renat genomiskt DNA eller rå lysat.
Högnoggrann kopietalkvantitifiering
Den mångsidiga TaqPath ProAmp Master Mix kan också användas för mycket noggrann bestämning av kopiortalvariation med hjälp av renade genomiska DNA-prover. Figuren nedan visar en jämförelse av kopinummervariationer med TaqPath ProAmp Master Mix jämfört med två andra mixar. TaqPath ProAmp Master Mix möjliggör exakt bestämning av kopiantal i prover med upp till fyra kopior.
Allmänna reagenser tillverkade under cGMP
TaqPath Masterblandningar är allmänna reagenser märkta 'För laboratoriebruk' och tillverkade i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principer.
Efterlevnadspaket
För att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov finns ofta efterfrågade efterlevnadsdokument tillgängliga här:
  • Kvalitetsuttalande relaterat till nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP) som TaqPath mastermixar följer
  • Detaljerat lot-specifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i avsnittet Dokumentnedladdningar &)
  • Produktstabilitetsuttalande
  • Leverantörsutvärderingsstöd
    • Genomförd självbedömning
    • ISO certifikat per tillverkningsplats
  • BSE/TSE-uttalande
  • Förändringskontroll och registrering av notifikation
  • För frågor om EU Reach-efterlevnad, mejla LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
* Dynamiskt omfång är en egenskap hos både analys- och mallkoncentrationen i provet, samt sammansättningen av masterblandningen; därför kan individuella resultat variera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C i mörker.
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod Multiplex qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) QuantStudio 3 eller 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7 Real-Time PCR System ViiA 7 Dx, 7500 Fast, StepOne eller StepOnePlus
Multiplexförmåga Upp till 4-plex
Passiv referensfärg Mustang Purple
Produktlinje TaqPath
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 1 x 10 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 2000 reaktioner
Målspecificitet cDNA eller endast gDNA
För användning med (applikation) Genotypsbestämning, Farmakogenomik
Termostabilitet 72 timmar, Assembler Reaction
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Volym 1 x 10 mL
Inkluderar DUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Mycket högt