Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
Produktkod. 15810843 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810843 1 x 5 mL Varje
16258100 2 x 5 mL -
16278100 10 x 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15810843 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A15297
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
TaqPath qPCR Master Mix, CG, är en 2X-formulering designad för genuttryck och miRNA-analys. Den innehåller termostabilt Fast DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs med dUTP, ROX färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter för maximal robusthet och reproducerbarhet.
Mastermixen ger tillförlitliga resultat både i enkel- och duplexreaktioner, även i närvaro av inhibitorer som ofta finns i kliniska prover. Alla loter är funktionellt testade för att säkerställa lo-till-lot-reproducerbarhet för CT-konsistens och dynamiskt omfång över en mängd olika analyser. Detta allmänna reagens är märkt 'För laboratoriebruk' och tillverkas i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principerna. Med hög kvalitet och förstklassig prestanda TaqPath är qPCR Master Mix ett överlägset val för dina diagnostiska tester eller utvecklingsbehov.
Funktioner i TaqPath qPCR Master Mix inkluderar:
  • Effektiv och linjär detektion av upp till åtta logaritmar med genuttryck eller miRNA-analyser
  • Möjliggör tillförlitlig detektion av mallar med låg kopia och reproducerbara CT-resultat
  • Robust multiplexeringsprestanda med exogena eller endogena mål
  • Tillverkad med strikta produktions- och processkontroller för att säkerställa konsekvent från parti till parti
  • Efterlevnadspaket som innehåller de mest efterfrågade efterlevnadsdokumenten, finns nedan
TaqPath qPCR Master Mix, CG, är en 2X-formulering utformad för genuttryck och miRNA-analys. Den innehåller termostabil Fast DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTP:er med dUTP, ROX färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter för maximal robusthet och reproducerbarhet.
Validerat med en bredd av arbetsflöden
TaqPath qPCR Master Mix, CG, har validerats för att erbjuda hög specificitet och dynamiskt omfång för användning i flera realtids-PCR-applikationer. Formuleringen kan köras under antingen snabba eller standardcykliska förhållanden på en mängd olika qPCR-plattformar. Figuren nedan visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 8-logs indataintervall av mall med både genuttryck och miRNA-analyser.
Dessutom TaqPath har qPCR Master Mix, CG, konstruerats för att behålla konsekvent prestanda i förmonterade reaktioner i upp till 48 timmar. Stabiliteten i denna blandning ger användare av högkapacitetssystem för vätskehantering trygghet i att resultaten på den första plattan kommer att efterlikna resultaten från den förra plattan. TaqPath qPCR Master Mix har jämförts med liknande konkurrerande mastermixar och visar motsvarande eller bättre känslighet och dynamiskt omfång över en rad olika mål.
Reproducerbar känslighetsdetektion
Vi förstår vikten av att pålitligt upptäcka lågkopiemål för din testkvalitet och datatolkning. TaqPath qPCR Master Mix, CG, hjälper till att generera betydande och reproducerbara CT-värden för ≤10-kopiodetektion. Figuren nedan visar de konsekventa CT-resultaten som erhållits från tre unika partier vid detektering av 10-kopiors indata. Denna lot-to-lot CT-konsistens bevaras över flera tester med olika egenskaper och uttrycksnivåer för att maximera förtroendet för dina resultat.
Optimerad för multiplexering
Samtidig förstärkning av flera analyser kan vara fördelaktigt inte bara som kontroll för att normalisera och upptäcka avvikelser i experiment, utan också för att förbättra effektivitet och kostnadsbesparingar för laboratorier. TaqPath qPCR Master Mix har optimerats med enzymer och komponentkoncentrationer för att underlätta multiplexering samtidigt som specificiteten bevaras, och den valideras för duplexprestanda i varje tillverkningsbatch.
Inhibitortolerant
Till skillnad från andra masterblandningar på marknaden TaqPath möjliggör qPCR Master Mixs unika proprietära formulering robust prestanda även i närvaro av ämnen som normalt hämmar PCR, såsom heparin, hematin eller EDTA, vilket ökar ditt självförtroende när du arbetar med olika komplexa kliniska prover. TaqPath Mastermixar visar ökad tolerans mot inhibitorer jämfört med konkurrentmixar.
Efterlevnadspaket
För att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov finns ofta efterfrågade efterlevnadsdokument tillgängliga här:
  • Kvalitetsuttalande relaterat till nuvarande goda tillverkningsmetoder (cGMP) som TaqPath mastermixar följer
  • Detaljerat lot-specifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i avsnittet Dokumentnedladdningar &)
  • Leverantörsutvärderingsstöd
    • Genomförd självbedömning
    • ISO certifikat per tillverkningsplats
  • För frågor om EU Reach-efterlevnad, mejla LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • BSE/TSE-uttalande
  • Ändringskontroll och registrering av aviseringar
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C i mörker.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Flaska
PCR-metod qPCR
Polymeras Snabbt DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) QuantStudio DX, 7500 Fast DX, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 realtids PCR-system
Multiplexförmåga Duplex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqPath
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 1 x 5 mL
Känslighet Ner till 10 exemplar
Tillräckligt för 500 reaktioner
Målspecificitet cDNA eller endast gDNA
För användning med (applikation) Genuttryck, Mikrobiell detektion, DNA-kvantifiering, Närvaro/frånvaro, miRNA-analys
Termostabilitet 48 timmar, Sammansatt reaktion
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp cDNA, DNA
Volym 1 x 5 mL
Inkluderar DUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Hög