Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7180630 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16258100
Brand: Applied Biosystems™ A16245
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqPath qPCR Master Mix, CG, är en 2X-formulering designad för genuttryck och miRNA-analys. Den innehåller termostabilt Fast DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs med dUTP, ROX färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter för maximal robusthet och reproducerbarhet.
The master mix delivers confident results in both single and duplex reactions, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct consistency and dynamic range across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent is labeled 'For Laboratory Use' and manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to cGMP principles. With stringent quality and premier performance, TaqPath qPCR Master Mix is a superior choice for your diagnostic testing or development needs.
Mastermixen ger säkra resultat i både singel- och duplexreaktioner, även i närvaro av inhibitorer som vanligtvis finns i kliniska prover. Alla lots är funktionstestade för att säkerställa parti-till-lot-reproducerbarhet för Ct-konsistens och dynamiskt omfång över en mängd olika analyser. Detta allmänna reagens är märkt‘ För laboratoriebruk’ och tillverkas i en ISO 13485-certifierad och FDA-registrerad anläggning som följer cGMP-principerna. Med strikt kvalitet och förstklassig prestanda, TaqPath qPCR Master Mix är ett överlägset val för dina diagnostiska tester eller utvecklingsbehov.
Funktioner av TaqPath qPCR Master Mix inkluderar:
•Effektiv och linjär detektion av upp till åtta loggar med genuttryck eller miRNA-analyser
• Möjliggör tillförlitlig upptäckt av mallar med låg kopia med reproducerbara CT-resultat
• Robust multiplexeringsprestanda med exogena eller endogena mål
• Tillverkad med strikta produktions- och processkontroller för att säkerställa enhetlighet från parti till parti
• Compliance-paket som innehåller de mest efterfrågade efterlevnadsdokumenten, tillgängliga nedan
TaqPath qPCR Master Mix, CG, är en 2X-formulering designad för genuttryck och miRNA-analys. Den innehåller termostabilt Fast DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs med dUTP, ROX färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter för maximal robusthet och reproducerbarhet.
Validerad med en bredd av arbetsflöden
TaqPath qPCR Master Mix, CG, har validerats för att ge hög specificitet och dynamiskt omfång för användning i flera realtids-PCR-applikationer. Formuleringen kan köras i antingen snabba eller vanliga cykelförhållanden på en mängd olika qPCR-plattformar. Figuren nedan visar den utmärkta PCR-linjäriteten över ett 8-log-inmatningsintervall av mall med både genuttryck och miRNA-analyser.
Dessutom, TaqPath qPCR Master Mix, CG, har konstruerats för att bibehålla konsekvent prestanda i förmonterade reaktioner i upp till 48 timmar. Stabiliteten hos denna blandning ger användare av vätskehanteringssystem med hög genomströmning en försäkran om att resultaten på den första plattan kommer att efterlikna de för den sista plattan. TaqPath qPCR Master Mix har benchmarkats mot liknande konkurrerande mastermixar och visar motsvarande eller bättre känslighet och dynamiskt omfång över en mängd olika mål.
Reproducerbar känslig detektering
Vi förstår vikten av att på ett tillförlitligt sätt upptäcka lågkopierade mål för din testkvalitet och datatolkning. TaqPath qPCR Master Mix, CG, hjälper till att generera betydande och reproducerbara CT-värden för≤ 10 kopia upptäckt. Bilden nedan visar de konsekventa CT-resultaten som erhållits från tre unika lots vid detektering av 10-kopior. Denna lot-to-lot CT-konsistens bevaras över flera analyser med olika attribut och uttrycksnivåer för att maximera förtroendet för dina resultat.
Optimerad för multiplexering
Samtidig amplifiering av flera analyser kan vara fördelaktigt inte bara som en kontroll för att normalisera och upptäcka anomalier i experiment, utan också för att förbättra effektiviteten och kostnadsbesparingarna för laboratorier. TaqPath qPCR Master Mix har optimerats med enzymer och komponentkoncentrationer för att underlätta multiplexering med bibehållen specificitet, och den är validerad för duplexprestanda i varje tillverkningslot.
Inhibitor tolerant
Till skillnad från andra mastermixar på marknaden, TaqPath qPCR Master ’Mixs unika patentskyddade formulering tillåter robust prestanda även i närvaro av substanser som normalt kan hämma PCR, såsom heparin, hematin eller EDTA, vilket ökar ditt självförtroende när du arbetar med en mängd komplexa kliniska prover. TaqPath masterblandningar visar ökad tolerans mot inhibitorer jämfört med konkurrerande blandningar.
Compliance-paket
I ett försök att effektivt stödja dina efterlevnadsbehov finns ofta efterfrågade efterlevnadsdokument tillgängliga här:
•Kvalitetsutlåtande avseende nuvarande goda tillverkningssed (cGMP) till vilken TaqPath masterblandningar vidhäftar
• Detaljerat partispecifikt analyscertifikat (COA) (se nedan i Dokument& Nedladdningssektionen)
• Support för leverantörsutvärdering
-- Genomförd självutvärdering
-- ISO certifikat per tillverkningsplats
• För förfrågningar relaterade till EU Reach-efterlevnad, maila ''LSGChemicalCompliance@thermofisher.com''
• BSE/TSE-uttalande
• Ändringskontroll och aviseringsregistrering
Hittar du inte det efterlevnadsdokument du ’letar efter? Teknisk support är här för att hjälpa dig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C i mörker.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Flaska
PCR-metod qPCR
Polymeras Snabbt DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) QuantStudio™ Dx, 7500 Snabb Dx
Multiplexförmåga Duplex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqPath
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 2 x 5 mL
Känslighet Down to 10 copies
Tillräckligt för 1000 reaktioner
Målspecificitet cDNA or gDNA only
För användning med (applikation) Genuttryck, Virusdetektion, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
Termostabilitet 48 hr., Assembled Reaction
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp cDNA, DNA
Volym 2 x 5 mL
Inkluderar dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High