Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR Master Mix, CG
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16268100 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal tester:
2500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16268100
Brand: Applied Biosystems™ A16247
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designade och alla lots är funktionellt testade för att säkerställa parti-till-lot-reproducerbarhet för Ct-konsistens och dynamiskt omfång över en mängd olika analyser.
  • Effektiv och linjär detektion av upp till 8 loggar med genuttryck eller miRNA-analyser
  • Möjliggör tillförlitlig upptäckt av mallar med låg kopia med reproducerbara CT-resultat
  • Robust multiplexeringsprestanda med exogena eller endogena mål
  • Konstruerad för att bibehålla konsekvent prestanda i förmonterade reaktioner i upp till 48 timmar
  • Uppvisar ökad tolerans mot inhibitorer jämfört med konkurrerande blandningar
  • Tillverkad med strikta produktions- och processkontroller för att säkerställa enhetlighet från parti till parti
  • Märkt“ För laboratoriebruk”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2° till 8°C).
Detektionsmetod Primer-probe
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7
Antal tester 2500 reaktioner
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Kvantitet 5 x 5mL
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), Genuttryck, miRNA-analys
Provtyp DNA, cDNA
För laboratoriebruk.