Läs mer
Tarafenacin D-tartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tarafenacin D-tartrate |
| CAS | 1159101-48-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26F4N2O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SVT-40776 D-tartrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.06 mM) |
| LEDER | O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N(C3=CC=CC(F)=C3)CC4=CC(F)=C(F)C(F)=C4.O[C@@H]([C@@H](C(O)=O)O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.48 |
| Visa mer |