Läs mer
Taranabant ((1R,2R)stereoisomer), MedChemExpress
Beskrivning
Taranabant (1R,2R)stereoisomer is the R-enantiomer of Taranabant. Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taranabant ((1R,2R)stereoisomer) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 701977-08-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H25ClF3N3O2 |
| Synonym | MK0364 (1R,2R)stereoisomer |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(OC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)(C)C(N[C@H](C)[C@@H](C2=CC=CC(C#N)=C2)CC3=CC=C(Cl)C=C3)=O |
| Visa mer |