Läs mer
Taranabant, MedChemExpress
Beskrivning
Taranabant is a highly potent and selective cannabinoid 1 (CB1) receptor inverse agonist that inhibits the binding and functional activity of various agonists, with a binding Ki of 0.13 nM for the human CB1R in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taranabant |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 701977-09-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H25ClF3N3O2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | MK-0364 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (81.40 mM) |
| Visa mer |