Läs mer
Taranabant racemate, MedChemExpress
Beskrivning
Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taranabant racemate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 701977-00-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H25ClF3N3O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | MK-0364 racemate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |