Läs mer
Invitrogen™ Mus TARC (CCL17) ELISA Utrustning
Beskrivning
Musen TARC/CCL17 ELISA kvantifierar Ms TARC i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta TARC. Metodens princip The Mouse TARC solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | A-152E5.3; ABCD-2; CC kemokin TARC; CC-motiv kemokin; CC-motiv kemokin 17; CC-motiv kemokinligand 17; CCL17; kemokin (CC-motiv) ligand 17; Scya17; Scya17l; liten inducerbar cytokinunderfamilj A (Cys-Cys), medlem 17; liten inducerbar cytokinunderfamilj A17; liten inducerbar cytokin A17; T-cellsriktad CC-kemokin; TARC; Thymus och aktiveringsreglerad kemokin |
| Analysintervall | 4,12 till 3000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 4 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 20295 |
| Gensymbol | CCL17 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.