missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tarenflurbil, MedChemExpress
Beskrivning
Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) is the R-enantiomer of the racemate NSAID Flurbiprofen, Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) inhibits the binding of [3H]9-cis-RA to RXRα LBD with IC50 of 75 μM. Tarenflurbil can be used for Alzheimer's disease research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tarenflurbil |
| CAS | 51543-40-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H13FO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-Flurbiprofen MPC7869 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (204.70 mM) |
| LEDER | O=C(O)[C@H](C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.26 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?