Läs mer
Buerkle™ Målsänkningscylinder
Produktkod. 10799653 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10799653
Brand: Buerkle™ 53656000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exakta vätskeprover kan tas med Target-doppcylindern
Target-doppcylindern används för exakt vätskeprovtagning.
  • Vikt 2. 5 kg
  • Inkluderar ventilerande sänkkabel (5m), ventil och kabelvinda
  • Avskruvad topp möjliggör enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Yttre 75 mm
Höjd (metrisk) 210 mm