Läs mer
Buerkle™ TargetDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 15581731 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15581731 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15591731 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
15501741 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
15511741 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15581731 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53934460
I lager
Prover vid en specifik målpunkt i provmaterialet. De Buerkle™ TargetDispo engångsprovtagare är avsedd för användning med pulver eller granulat. Den finns i sterila och icke-sterila varianter.
  • Används för att ta ett målpunktsprov vid en position i provmaterialet som tidigare har bestämts exakt
  • Provtagaren tränger in i pulvret eller granulatet när det är stängt; när den når provtagningspunkten öppnas den och stängs sedan igen
  • Provet kan enkelt tömmas genom det öppna handtaget
  • Handtagets öppning är 14 mm i diameter
  • Renrum tillverkat
  • Sterila versioner steriliseras med gammastrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 500 mm