Läs mer
Buerkle™ TargetDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 15591731 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15591731 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
15581731 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15501741 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
15511741 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15591731 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53934461
I lager
Prover vid en specifik målpunkt i provmaterialet. De Buerkle™ TargetDispo engångsprovtagare är avsedd för användning med pulver eller granulat. Den finns i sterila och icke-sterila varianter.
  • Används för att ta ett målpunktsprov vid en position i provmaterialet som tidigare har bestämts exakt
  • Provtagaren tränger in i pulvret eller granulatet när det är stängt; när den når provtagningspunkten öppnas den och stängs sedan igen
  • Provet kan enkelt tömmas genom det öppna handtaget
  • Handtagets öppning är 14 mm i diameter
  • Renrum tillverkat
  • Sterila versioner steriliseras med gammastrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 500 mm