Läs mer
Targocil, MedChemExpress
Beskrivning
Targocil functions as a bacteriostatic inhibitor of wall teichoic acid (WTA) biosynthesis which can inhibit the growth of methicillin-susceptible S. aureus (MSSA) and methicillin-resistant S. aureus (MRSA) with MIC90s of 2 μg/ mL for both MRSA and MSSA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Targocil |
| CAS | 1200443-21-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22ClN5O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (70.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC2=C(C=C1OC)C(N(CC)CC)=NC3=C(S(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O)N=NN32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.95 |
| Formel vikt | 475.95 |
| Visa mer |