Läs mer
Tariquidar, MedChemExpress
Produktkod. 16464038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464038 10 mg -
16410397 50 mg -
16425026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16464038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).
Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tariquidar
CAS 206873-63-4
Färg Green Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H38N4O6
Kvantitet 10 mg
Synonym XR9576
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (38.66 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C(NC4=CC=C(CCN5CC6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC5)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 646.73
Formel vikt 646.73
Procent renhet 96.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death