Läs mer
Tarlox-TKI, MedChemExpress
Produktkod. 16470518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16470518 5 mg
1 options
Produktkod. 16470518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY43533
MedChemExpress Tarlox-TKI, the active metabolite of Tarloxotinib, is an irreversible pan-ErbB TKI (Tarlox-TKI).
Tarlox-TKI, the active metabolite of Tarloxotinib, is an irreversible pan-ErbB TKI (Tarlox-TKI).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tarlox-TKI
CAS 2135696-72-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18BrClN6O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=CN=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32)=C1
Molekylvikt (g/mol) 461.74
Formel vikt 461.74
Procent renhet 96.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease