Läs mer
Tarloxotinib bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16487406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487406 100 mg -
16483457 50 mg -
16453586 25 mg -
16437438 10 mg 10mg
16419917 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17632
MedChemExpress Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tarloxotinib bromide
CAS 1636180-98-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H24Br2ClN9O3
Kvantitet 100 mg
Synonym TH-4000
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.40 mM)
LEDER BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(NC(/C=C/C[N+](C)(C)CC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=O)N=C3)=C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 681.77
Formel vikt 681.77
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease