Läs mer
(±)-Tartaric-2,3-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Tartaric-2,3-d2 Acid |
| CAS | 91469-46-4 |
| Molekylformel | C4 D2 H4 O6 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Tartaric-d2 acid (7 CI), 2,3-Dihydroxybutanedioic-d2 acid, 2,3-Dideuterio-2,3-dihydroxybutanedioic acid, Tartaric-2,3-d2 acid (mixture of diastereomers), 2,3-Dihydroxybutanedioic-2,3-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6 H,(H,7,8)(H,9,10)/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]C(O)(C(=O)O)C([2 H])(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3-dideuterio-2,3-dihydroxybutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.099 |
| Formel vikt | 152.029 g/mol |
| Visa mer |