Läs mer
Tartaric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31749550
Change view
Kvantitet:
125 g
500 g
Förpackning:
White Poly Wide Mouth Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31749550 125 g White Poly Wide Mouth Bottle
31751080 500 g White Poly Wide Mouth Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31749550 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCT0030125B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-namn 2,3-dihydroxybutanedioic acid
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tartaric Acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Procent renhet Min. 99%
Kvalitet ACS
Kvantitet 125 g
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle