Läs mer
Vinsyra, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tartaric Acid |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Vit polyflaska med bred munn |
| Procent renhet | Min. 99 % |
| Kvalitet | ACS |