Läs mer
(+)-Tartaric Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10060400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10060400 500 g 500g
10614742 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10060400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0250/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
(+)-Tartaric Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 168°C
Färg White
pH 1.6
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 500 g
Formel vikt 150.09g/mol
Ångtryck <0.1mbar at 20°C
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L (+)-Vinsyra
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.