Läs mer
(±)-Vinsyra, TRC
Produktkod. 30410380
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410380 5 g
1 options
Produktkod. 30410380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0076405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tartaric acid
CAS 133-37-9
Molekylformel C4 H6 O6
Kvantitet 5 g
Synonym Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(2R,3R)-rel-, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-(±)-, Tartaric acid','(±)- (8CI), rel-(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2RS,3RS)-Tartaric acid, (±)-Tartaric acid, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-, DL-Tartaric acid, NSC 148314, Paratartaric acid, Racemic acid, Racemic tartaric acid, Uvic acid, dl-Tartaric acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 150.09
Formel vikt 150.0164