Läs mer
MedChemExpress Tartrazine
Produktkod. 16462419
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16462419 1 g
1 options
Produktkod. 16462419 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0257
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Tartrazine is a synthetic lemon yellow azo dye primarily used as a food coloring.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
CAS 1934-21-0
Molekylvikt (g/mol) 534.36 g/mol
Synonym Acid Yellow 23 ∣ FD & C Yellow No. 5
Mål HBV
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic)