Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tartrazin, 89%, ren
Produktkod. 10358380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358380 100 g Glasflaska 100g
10318843 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10358380 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.20 SEK
    515.65 SEK / 100g
    Save 58.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1934-21-0
Molekylformel C16H9N4Na3O9S2
Molekylvikt (g/mol) 534.35
MDL-nummer MFCD00148908
InChI-nyckel UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC-namn trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-karboxylat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tartrazine
Nedbrytningsinformation >300 °C
Smältpunkt >300 °C
Färg Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 89%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 25, IV, 1757
Merck Index 15, 9206
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 260 g/L vatten (30 °C)
Formel vikt 534.35
Procent renhet 89%
Kvalitet Ren
Olöslig materia 0,2% max. (i vatten)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Tartrazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.