Läs mer
Tartrazin
Produktkod. 11375119
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375119 500 g 500g
11355119 25 g 25g
11365119 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17682.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.32 SEK
    1508.65 SEK / 500g
    Save 171.67 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
C.I. 19140 | CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534,356 g/mol
Det kan användas som en biologisk färgning och ett livsmedelsfärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den kan användas som en biologisk färgning och ett livsmedelsfärgämne
.
Löslighet Lösligt i
vatten 260 g/L (30 °C).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1934-21-0
Molekylformel C16H9N4Na3O9S2
Molekylvikt (g/mol) 534.356
MDL-nummer MFCD00148908
InChI-nyckel UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC-namn trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-karboxylat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tartrazine
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9072
Löslighetsinformation Löslig i vatten 260 g/L (30 °C).
Formel vikt 534.37
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.