Läs mer
Tartronsyra, 97 %
Produktkod. 11440197
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440197 0.1 g 0.1g
11450197 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21640.77
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-69-3 | C3H4O5 | 120,06 g/mol
Tartronsyra används som en reaktant i den katalytiska oxidationen med luft för att bilda mesoxalsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Tartronsyra används som en reaktant i den katalytiska oxidationen
med luft för att bilda mesoxalsyra.
Löslighet Lösligt i vatten
och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-69-3
Molekylformel C3H4O5
Molekylvikt (g/mol) 120.06
MDL-nummer MFCD00004237
InChI-nyckel ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tartronic acid, hydroxymalonic acid, 2-hydroxymalonic acid, propanedioic acid, hydroxy, tartronicacid, 2-tartronic acid, hydroxypropanedioic acid, 2-hydroxymalonate, malonic acid, hydroxy, hydroxymalonate
PubChem CID 45
ChEBI CHEBI:16513
IUPAC-namn 2-hydroxipropandisyra
LEDER C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tartronic acid
Smältpunkt ∽151 °C (dekomposition)
Kvantitet 0.1 g
Analysprocentintervall 0.98
Beilstein 1209791
Merck Index 14,9073
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 120.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.