Läs mer
TAS-103 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
TAS-103 dihydrochloride is a dual inhibitor of DNA topoisomerase I/II, used for cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAS-103 dihydrochloride |
| CAS | 174634-09-4 |
| Färg | Reddish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21Cl2N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BMS-247615 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (123.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C2C3=CC=C(O)C=C3N=C1NCCN(C)C)C4=C2C=CC=C4.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.31 |
| Visa mer |