Läs mer
TAS-301, MedChemExpress
Beskrivning
TAS-301 is an inhibitor of smooth muscle cell migration and proliferation, and inhibits PKC activation induced by PDGF.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAS-301 |
| CAS | 193620-69-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.32 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C(C3=CC=C(OC)C=C3)/C4=CC=C(OC)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.4 |
| Formel vikt | 357.4 |
| Visa mer |