Läs mer
Novus Biologicals™ TAS1R1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18272620 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18272620 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18272620 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL116705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The TAS1R1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21237 and based on accession number NM_17754. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens taste receptor, type 1, member 1 (TAS1R1), transcript variant 3, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only