Läs mer
Taselisib, MedChemExpress
Beskrivning
Taselisib (GDC-0032) is a potent PI3K inhibitor targets PIK3CA mutations, with Kis of 0.12 nM, 0.29 nM, 0.97 nM, and 9.1 nM for PI3Kδ, PI3Kα, PI3Kγ and PI3Kβ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taselisib |
| CAS | 1282512-48-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28N8O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GDC-0032 RG-7604 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)N1C(C2=CN3C(C(C(OCC3)=C4)=CC=C4C5=CN(C(C)(C(N)=O)C)N=C5)=N2)=NC(C)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.53 |
| Visa mer |