Läs mer
Tashiros indikatorlösning, i etanol, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
30 mL
250 mL
1 L
1.5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1.5 L
250ml
30ml
Paket med 6
Description
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tashiro’s indicator solution |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |