Läs mer
Tashiros indikatorlösning, i etanol, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
30 mL
250 mL
1 L
1.5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1.5 L
250ml
30ml
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tashiro’s indicator solution |
| Kvantitet | 250 mL |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tashiro
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Tashiros indikatorlösning, i etanol, Honeywell Fluka™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering