Läs mer
Tasimelteon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tasimelteon |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 245.1416 |