missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tasosartan, MedChemExpress

Produktkod. 16460748
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460748 5 mg
16418318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16460748 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tasosartan is a long-acting angiotensin II (AngII) receptor antagonist.

Tasosartan is a long-acting angiotensin II (AngII) receptor antagonist.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tasosartan
Fysisk form Solid
CAS 145733-36-4
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21N7O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym WAY-ANA 756
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (303.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CCC2=C(C)N=C(C)N=C2N1CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 411.46
Formel vikt 411.46
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.