missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tasosartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tasosartan |
| CAS | 145733-36-4 |
| Molekylformel | C23 H21 N7 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one','5,8-dihydro-2,4-dimethyl-8-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one','5,8-dihydro-2,4-dimethyl-8-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 5,8-Dihydro-2,4-dimethyl-8-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one, Tasosartan, Verdia, WAY-ANA 756 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N7O/c1-14-18-11-12-21(31)30(23(18)25-15(2)24-14)13-16-7-9-17(10-8-16)19-5-3-4-6-20(19)22-26-28-29-27-22/h3-10H,11-13H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| LEDER | Cc1nc(C)c2CCC(=O)N(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c2n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethyl-8-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.46 |
| Formel vikt | 411.1808 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?