Läs mer
Taspine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taspine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(2)8-7-10-9-13(25-4)18-16-14(10)20(23)27-17-12(24-3)6-5-11(15(16)17)19(22)26-18/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 369.1212 |
| Procent renhet | >95% |