missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress TAT 2-4
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1159916-66-1 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 3215.74 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering