Läs mer
MedChemExpress TAT (48-57)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.82% |
| CAS | 253141-50-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1396.65 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (35.80 mM∣Need ultrasonic) |