missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TAT-cyclo-CLLFVY

Beskrivning
TAT-cyclo-CLLFVY is a selective HIF-1 dimerization inhibitor. Blocks protein-protein interaction of recombinant HIF-1α, but not HIF-2α, with HIF-1β (IC50 = 1.3 μM) . Inhibits hypoxia-induced HIF-1 activity, and decreases VEGF and CAIX expression in osteosarcoma and breast cancer cells in vitro. Also reduces tubularization of hypoxic HUVECs.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95% |
| CAS | 1446322-66-2 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | HIF Inhibitors |
| Molekylvikt (g/mol) | Observed M.W.: 2559.1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Strukturell form | C111H188N42O24S2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?