missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA

Produktkod. 16403986
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16403986 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16403986 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0117A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA (Tat-NR2Bct TFA) is a postsynaptic density-95 (PSD-95) inhibitor, with EC50 values of 6.7 nM and 670 nM for PSD-95d2 (PSD-95 PDZ domain 2) and PSD-95d1, respectively.

Tat-NR2B9c TFA disrupts the PSD-95/NMDAR interaction, inhibiting NR2A and NR2B binding to PSD-95 with IC50 values of 0.5 μM and 8 μM, respectively. Tat-NR2B9c TFA also inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS)/PSD-95 interaction, and possesses neuroprotective efficacy.

Specifikationer

Renhet 98.99%
CAS 1834571-04-8
Innehåll och lagring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekylvikt (g/mol) 2632.9 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 50 mg/mL (18.99 mM)
Synonym Tat-NR2Bct TFA∣NA-1 TFA
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.