missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA

Produktkod. 16471818
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471818 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471818 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0117A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA (Tat-NR2Bct TFA) is a postsynaptic density-95 (PSD-95) inhibitor, with EC50 values of 6.7 nM and 670 nM for PSD-95d2 (PSD-95 PDZ domain 2) and PSD-95d1, respectively.

Tat-NR2B9c TFA disrupts the PSD-95/NMDAR interaction, inhibiting NR2A and NR2B binding to PSD-95 with IC50 values of 0.5 μM and 8 μM, respectively. Tat-NR2B9c TFA also inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS)/PSD-95 interaction, and possesses neuroprotective efficacy.

Specifikationer

Renhet 98.99%
CAS 1834571-04-8
Innehåll och lagring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekylvikt (g/mol) 2632.9 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 50 mg/mL (18.99 mM)
Synonym Tat-NR2Bct TFA∣NA-1 TFA
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.