Läs mer
MedChemExpress TAT peptide
Produktkod. 16441938
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441938 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 16441938 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0282
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress TAT peptide is a cell penetrating peptide (GRKKRRQRRRPQ) derived from the trans-activating transcriptional activator (Tat) from HIV-1.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 1621.91 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg