missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tau-(Methyl-d3)-L-Histidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tau-(Methyl-d3)-L-Histidine |
| CAS | 91037-48-8 |
| Molekylformel | C7 D3 H8 N3 O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)-L-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1cnc(C[C@H](N)C(=O)O)c1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[1-(trideuteriomethyl)imidazol-4-yl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.2 |
| Formel vikt | 172.104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?