Läs mer
Tau Oligomeric Complex Antibody (TOC1), Biotin - Chimeric, R&D Systems™
Produktkod. 18620355 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18620355 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18620355 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320162B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5544.17 SEK
    4747.05 SEK / 0.1ml
    Save 797.12 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Tau Oligomeric Complex Monoclonal specifically detects Tau Oligomeric Complex in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Tau Oligomeric Complex
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona TOC1
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias Tau Oligomeric Complex 1, TOC1, TOC-1
Värd art Rabbit
Immunogen The original antibody was generated by immunizing a mouse with electro eluted cross-linked Tau dimers.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus