missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Taurinamide Relative Compound, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurinamide Relative Compound |
| CAS | 19388-88-6 |
| Molekylformel | C16 H32 N8 O8 S4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Taurolidine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32N8O8S4/c25-33(26)5-1-17-9-18-2-6-34(27,28)22(12-18)16-24-14-20(4-8-36(24,31)32)10-19-3-7-35(29,30)23(13-19)15-21(33)11-17/h1-16H2 |
| LEDER | O=S1(=O)CC[N@@]2CN3CCS(=O)(=O)N(C3)CN4C[N@@](CCS4(=O)=O)CN5CCS(=O)(=O)N(C5)CN1C2 |
| IUPAC-namn | (7S,19R)-4λ6,12λ6,16λ6,24λ6-tetrathia-1,3,7,9,13,15,19,21-octazapentacyclo[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosane 4,4,12,12,16,16,24,24-octaoxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.734 |
| Formel vikt | 592.123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?