Läs mer
Melford Taurin
Produktkod. 30018860
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018860 500 g
30018858 100 g
30018859 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018860 Leverantör Melford Leverantörsnummer T38200500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 2-Aminoetansulfonsyra
  • CAS-nummer: 107-35-7
  • Molekylformel: C 2 H 7 NO 3 S
  • Molekylvikt: 125,15 g/mol
Specifikationer
CAS 107-35-7
Molekylformel C2H7NO3S
Kvantitet 500 g